Imprimer
VWR® Traceable® excursion trac, Thermomètres à enregistrement de données
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2204EA 236 EUR
620-2204 620-2205 620-2206 620-2207 620-2208 620-2209 620-2210
VWR® Traceable® excursion trac, Thermomètres à enregistrement de données
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres haute précision avec enregistrement de données ont été conçus pour surveiller la température des réfrigérateurs, des congélateurs, des bains-marie, des blocs de chauffage et des incubateurs.
  • Alarmes de température haute/basse et enregistrement de l'heure
  • Intervalles définis par l'utilisateur deune minute à 24 heures
  • Peut stocker jusqu'à 10 événements d'alarme uniques
  • Conformes aux exigences CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) actuelles pour le stockage et la surveillance des vaccins
  • Le système de mémoire évolutif conserve les 525 600 observations de température les plus récentes
  • La mémoire peut être effacée sur l'unité après le téléchargement des données sur la clé USB
  • Récupération des données en toute simplicité : l'unité reste en fonctionnement pendant le téléchargement et l'analyse des données
  • Indicateurs d'état : batterie faible, mémoire pleine, transfert de données via USB et alarme activée
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Échantillonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: Livrés avec un certificat d'étalonnage Traceable® avec numéro de série.