Imprimer
Système de remplissage pour boîtes de Petri, PetriSwiss PS20 mini
Fournisseur: BioTool
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
800000.ECO-CH 810000-UK 810000-EU 810000-CH 810000.CO-UK 810000.CO-EU 810000.CO-CH 800000-UK 800000-EU 800000-CH 800000.ECO-UK 800000.ECO-EU 820000-CH
710-1671EA 11690 EUR
710-1671 BTOL810000-UK 710-1678 710-1677 BTOL810000.CO-UK 710-1676 710-1675 710-1707 710-1674 710-1673 BTOL800000.ECO-UK 710-1672 710-1679
Système de remplissage pour boîtes de Petri, PetriSwiss PS20 mini
Automates de distribution pour boîtes de Petri
Le système Petriswiss PS 20 remplit 20 boîtes directement dans le rack PetriRack. Pas besoin d'empilage manuel ni de toute autre intervention manuelle. Nouveau rack - nouveau lot ! Le système est idéal pour la production de petits lots de gélose polyvalents. L'unité remplit des ensembles de 20 boîtes qui sont disponibles directement dans le PetriRack. Les boîtes sont empilées dans le PetriRack et peuvent même être transportées, réfrigérées ou incubées dans le rack. Le rack peut être entièrement autoclavé. Bien entendu, les boîtes peuvent également être extraites en permanence du rack. Toutes les données des programmes, paramètres et états de fonctionnement sont affichés clairement de manière très compréhensible sur un affichage graphique. L'unité est très conviviale pour l'opérateur et est commandée par un écran tactile sophistiqué.
  • Affichage graphique rétroéclairé pour une lecture parfaite
  • Fonctionnement convivial et facile à comprendre, avec écran tactile
  • Dialogue avec l'utilisateur en allemand ou anglais, sélectionnable par l'utilisateur
  • Remplissage et empilage des boîtes de Petri entièrement automatiques
  • Rendement élevé et facile des boîtes de Petri
  • Quantités de dosage, vitesse, temps de pause et fonction AntiDrop programmables
  • Fonction d'empilage, initialisation et exécution automatique du test
  • Contrôle automatique de toutes les fonctions de l'appareil
  • Entretien facile des différents composants de l'appareil