Imprimer
Distributeurs de protection individuelle, pour salles propres
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GD-8060 GD-6060 GD-8540 GD-4060 GD-2060
134-0504EA 1970 EUR
134-0504 134-0503 134-0502 113-7992 113-8052
Distributeurs de protection individuelle, pour salles propres
Distributeurs d'EPI
Ces distributeurs muraux sont conçus pour une distribution efficace et un rangement propre.
  • Plus la formation de particules
  • Acier inoxydable 304 poli par électrolyse
  • Ouverture incurvée lisse pour sortir les articles sans accroche
  • Poubelles intégrées, fentes de vérification du niveau, et couvercle de remplissage aisé
Pour gants, filets à cheveux, masques hygiéniques et sur-chaussures en salles propres dans des secteurs de la pharmacie, les biotechnologies, la fabrication d'équipements médicaux, la microélectronique et les nanotechnologies.
Certifications: Certification ISO
Informations de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.