Imprimer
Mélangeurs Vortex, ZX4 et TX4
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F202A0280 F202A0270 SA202A0280
444-2002EA 236 EUR
444-2002 444-2001 VELPSA202A0280
Mélangeurs Vortex, ZX4 et TX4
Agitateurs Agitateurs Vortex
Les modèles ZX4 et TX4 sont des mélangeurs numériques de type vortex avec vitesse d'agitation réglable. Ils offrent deux modes de fonctionnement, avec capteur ou en continu, pour une excellente reproductibilité des résultats. Leur conception ergonomique et innovante ainsi que la base de l'unité en alliage de zinc offre une excellente stabilité sur la paillasse. Ils sont équipés de 4 pieds antidérapants pour éviter tout déplacement au cours de l'utilisation. Leur structure technopolymère assure une résistance aux produits chimiques et une meilleure manipulation.
  • Grâce au mode de fonctionnement à capteur IR unique, un système infrarouge détecte la présence du tube à essais et le mélangeur de type vortex active automatiquement la vibration. Ceci permet de réduire les lésions dues au travail répétitif
  • Capteur IR ou mode de fonctionnement continu
  • L'utilisateur peut définir la durée de fonctionnement et bien plus encore via la minuterie : 0 à 999 h 59 min sur le TX4
  • Fonctionnement à vitesse variable (par voie électronique)
  • Le TX4 est doté d'un écran LCD lumineux qui affiche en permanence les informations les plus importantes et vous permet de régler facilement des paramètres tels que la durée et la vitesse
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 42
Informations de livraison: Fournis avec une coupelle de mélange. De nombreuses plates-formes pour le mélange des flacons, tubes ou microplaques de titrage sont disponibles en option.