Imprimer
Container, conical, with screw cap, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PN200-01 PN200-03
GOSSPN200-01EA 430 EUR
GOSSPN200-01 GOSSPN200-03
Container, conical, with screw cap, Corning® Gosselin™
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, with screw caps.
  • Storage sampling and transport of liquid and solid samples
  • wide range of colours
  • Excellent shock-resistance
Intended for use on agri-food production lines, easily identifiable. Spatula provided in pot to facilitate
coproculture.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904