Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, Camatril® 732
Fournisseur: KCL by Honeywell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732.8 732.9 732.10 732.11 732.7
112-1396EA 15.8 EUR
112-1396 112-1397 112-1398 112-1399 112-2984
Gants résistants aux produits chimiques, Camatril® 732
Gants
Ces gants en nitrile à doublure offrent une grande résistance mécanique et chimique. Leur résistance élevée à l'abrasion, aux coupures et aux perforations permet de manipuler des matériaux à bords tranchants.
  • Bonne préhension lors de la manipulation de pièces humides
  • Grande adaptabilité thermique
  • Surface du gant sans silicone (indifférence à la laque, méthode de test de l'industrie automobile)
  • La doublure floquée offre un confort de port supplémentaire
  • Longue manchette protégeant le bras inférieur
Idéaux pour une utilisation dans le traitement alimentaire, les laboratoires, l'agriculture, dans l'industrie automobile/pétrochimique/de l'impression/chimique et dans les ateliers de peinture. Conviennent également pour le traitement des résines époxy.
Thickness: 0,4 ± 0,05 mm
Colour: Green
EN 388 (2101), EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Approved for food contact
Certifications: EN 374-1:2016 Type A (AJKLOT), EN 388 (3000X); Cat. III; AQL <0,65. Approuvés pour le contact alimentaire.