Ces gants en fibre para-aramide avec revêtement en latex naturel bénéficient d'une excellente flexibilité, préhension et résistance aux coupures. Grâce à la conception du revêtement, même le bout des doigts est protégé.
- Bonne préhension, notamment avec des pièces humides
- Très bonne flexibilité et très grand confort
- Bonne résistance à la perforation du métal (pas des seringues) et du verre
- Permet de travailler sans fatiguer l'utilisateur
Parfaits pour une utilisation dans l'industrie du verre et des boissons, par exemple pour le tri du verre cassé dans les brasseries ou pour la manipulation de pièces en verre mouillées. Conviennent également pour une utilisation en laboratoire (manipulation de flacons d'Erlenmeyer non contaminés, assemblage de lignes de verre, élimination du verre brisé) et dans l'industrie de l'élimination des déchets.
Colour: Yellow/blue
EN 388 (3444); Cat II
Certifications: EN 388 (3444); Cat. II