Imprimer
Pipettes Pasteur, à usage unique, Liquipette®
Fournisseur: ELKAY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
127-P503-000 127-P511-000
ELKA127-P503-000EA 161 EUR
ELKA127-P503-000 ELKA127-P511-000
Pipettes Pasteur, à usage unique, Liquipette®
Pipettes Pipettes Pasteur
Ces pipettes à transfert jetable (Pasteur) sont une alternative économique et sûre aux pipettes Pasteur en verre.
  • Phtalate et sans silicone, pas de plastifiants sont utilisés pendant le processus de moulage
  • Fabriqué à partir de polyéthylène basse densité vierge dans l'UE
  • Gradué, non stérile
Utilisé en grande partie dans les laboratoires de routine et de diagnostic, Liquipette sont idéales pour l'échantillonnage ou les transferts mesurés de solutions aqueuses.