Imprimer
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L001046 L001047 L001048 L001049 L001051 L001052 L001053 L001054 L001055 L001056 L001057 L001058 L001059 L001060
461-1328EA 3360 EUR
461-1328 461-1329 461-1331 461-1332 LAUDL001051 LAUDL001052 LAUDL001053 LAUDL001054 LAUDL001055 LAUDL001056 LAUDL001057 LAUDL001058 LAUDL001059 LAUDL001060
Refroidisseurs à circulation, gamme Microcool
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Les refroidisseurs de la gamme Microcool comprennent cinq modèles compacts offrant des capacités de refroidissement de 0,25 à 1,2 kW avec des températures de fonctionnement allant de –10 à +40 °C. Une interface RS232 et un contact d'alarme sont intégrés en série, permettant l'intégration du système aux processus sans frais supplémentaires.
  • Interface utilisateur avec grand écran LED et clavier à membrane pour une utilisation facile des unités
  • Pompe monobloc avec accouplement magné­tique de la pompe et du moteur électrique limitant les problèmes d‘étanchéité au niveau de l‘arbre de pompe
  • Les refroidisseurs comportent un minuteur pour démarrage automatique, une fonction d'arrêt automatique et une fenêtre éclairée pour le contrôle du niveau du fluide caloporteur
Débit max. / pression max.:
MC 250 et MC 350 : 16 l/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200 : 35 l/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Débit max./pression max.:
MC 250 et MC 350: 16 L/min, pression de 0,35 bar
MC 600 et MC 1200: 35 L/min, pression de 1,3 bar
W indique un modèle à refroidissement par eau.
Certifications: Classe de protection selon la norme DIN 60529: IP 32.
Attention: Remarque: capacité de refroidissement à +20, +10, 0 et –10 °C.