La gamme de machines de lavage et de désinfection professionnelles Smeg est fabriquée pour des projets spécifiques utilisant des matériaux et des composants particuliers professionnels afin d'obtenir les meilleurs résultats d'un point de vue technologique. Les chambres de lavage sont en acier inoxydable de qualité AISI 316 L résistant aux acides forts (comme ceux utilisés dans les industries pharmaceutique et agroalimentaire). Le modèle GW4090 est conçu pour fonctionner avec 1 ou 2 niveaux pour traiter divers types de substances. Possibilité de laver, désinfecter et sécher à l'aide du système de séchage.
- Lavage jusqu'à 95 °C : désinfection thermique antibactérienne
- Jusqu'à 4 pompes de dosage intégrées à la machine
- Commande électronique programmable par microprocesseur
- Programmation électronique : 20 programmes définis + 10 programmes libres
- Interface de série RS232 pour connexion à un ordinateur ou une imprimante externe
- Parois externes en acier inoxydable AISI 304, cuve de lavage et porte intérieure en acier inoxydable AISI 316L
- 4 niveaux de lavage
- Verrou de sécurité et ouverture de porte automatique pour élimination de la vapeur à la fin du cycle
- Démarrage différé et protection par mot de passe
- Aire de lavage 0,52 m²
- Séchage forcé par ventilateur chauffé avec air filtré efficace à 98%
- Affichage graphique avec texte en plusieurs langues
Pour le modèle GW4090, le séchage à filtre HEPA forcé par ventilateur de 2000 watts est une caractéristique standard. La capacité à stocker en interne une gamme de détergents liquides et agents neutralisants est également une caractéristique standard. Le système de séchage à air forcé a été complètement mis à jour pour le GW4090, ce qui en fait un système de séchage rapide et très performant. Composé d'un générateur d'air chaud d'une grande efficacité énergétique associé à un puissant ventilateur, le système est directement contrôlable par le programmeur. Cela permet une personnalisation des paramètres de température et la durée de fonctionnement. Enfin, les microprocesseurs assurent la gestion intelligente du circuit de séchage en optimisant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température mesurée dans la chambre.
Informations de livraison: Livrés sans panier, merci de bien vouloir les commander séparemment.