Imprimer
Lave-verrerie, Professional Line, 60 cm, série GW3060
Fournisseur: SMEG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GW3060BX GW3060BXC GW3060P GW3060SC GW3060S GW3060PA GW3060BXA GW3060SA GW3060BXCA GW3060SCA
141-0686EA 10270 EUR
141-0686 141-0687 141-0688 141-0690 141-0689 SMEGGW3060PA SMEGGW3060BXA SMEGGW3060SA SMEGGW3060BXCA SMEGGW3060SCA
Lave-verrerie, Professional Line, 60 cm, série GW3060
Lave-verres
Cette gamme de machines de lavage et de désinfection thermique professionnelles Smeg est fabriquée à partir de matériaux et de composants de haute qualité afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les chambres de lavage sont en acier inoxydable de qualité 316 L, résistant aux acides forts (tels qu'utilisés dans les industries pharmaceutiques et alimentaires).
  • Lavage jusqu'à 95 °C : désinfection thermique antibactérienne
  • Contrôleur programmable du microprocesseur : 20 programmes fixes + 10 programmes libres
  • RS232, USB et LAN pour connexion à un ordinateur ou une imprimante externe
  • Panneaux externes en acier inoxydable AISI 304, chambre de lavage et porte intérieure en acier inoxydable AISI 316L
  • Une conception robuste de tous les composants offre des années d'utilisation fiable et sans entretien
  • Séchage par convection à vide forcé
  • Pompe de recirculation 400 L/min, pour un nettoyage optimal et un rinçage efficace
  • Branchements à l'eau chaude, froide et déminéralisée
  • Surveillance du cycle complet à l'aide d'un grand écran LCD remis à niveau
  • Contrôle de la température dans la chambre avec écran d'affichage en continu
  • Chauffage de l'eau rapide grâce à 3 éléments chauffants sélectionnables
  • Meilleures traçabilité et capacité de validation
  • Cycles de lavage à basse température pour les articles en plastique
  • Capable de pomper et de faire circuler quatre fois la quantité d'eau d'un lave-vaisselle domestique
  • Cycles spécifiques pour les programmes de lavage acide (neutralisant)
Le modèle GW3060 offre la possibilité de programmer tous les paramètres de lavage grâce à un clavier à membrane multifonction ou directement depuis un ordinateur grâce à la connexion USB, RS232 ou aux connexions LAN et au logiciel déposé WD-TRACES®. Le cœur du lave-verrerie GW3060 est le système de commande ultra moderne équipé de 4 microprocesseurs qui contrôlent chaque activité effectuée et surveillent l'ensemble du flux d'informations traitées par la machine.
Informations de commande: Livré sans panier, merci de les commander séparemment.