Imprimer
Colonnes SPE, à base de polymères, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7519-05EA 191 EUR
7519-05 7519-22 7523-05 7519-02 7609-02 7519-00 7519-01 7519-22T 7519-25 7523-02 7523-22
Colonnes SPE, à base de polymères, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SDB
Colonnes pour chromatographie
En tant que technique de préparation des échantillons, l’extraction en phase solide nécessite souvent une bonne stabilité des phases stationnaires dans toute la plage de pH. L'absorbant en copolymère de styrène-divinylbenzène (SDB) peuvent améliorer la qualité de la préparation des échantillons.
Excellentes propriétés structurelles, mécaniques et chimiques, pureté de l’emballage et capacité de charge, ainsi que stabilité de l’absorbant SDB, pour un nettoyage et une pré-concentration améliorés de l’échantillon. Cet absorbant SDB polymérique est un absorbant SDB ultra-efficace et sélectif qui affiche des performances de rendement élevées. Il permet une récupération élevée et des résultats reproductibles même dans le SPE des composés de différentes polarités.