Imprimer
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7466-07EA 240.31 EUR
7466-07 7466-08 7466-06 7466-04 7466-01 7466-03 7466-10
Colonnes SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes BAKERBOND spe™ sont des colonnes à usage unique préemballées en PP ou en verre contenant des absorbants haute capacité entre deux frittés en PE de 20 µm. On utilise les colonnes BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus® lorsque les colonnes BAKERBOND spe™ C18 permettent de faibles récupérations de composés très polaires (solubles dans l’eau).
  • À base de silice
  • Le volume d’extraction des composants de la solution d'échantillonnage va de quelques milliers de µl à 1 L
  • Traitement par le vide, la pression positive ou la centrifugation
  • Permettent de récupérer 10 fois plus de composés polaires que les BAKERBOND spe™ C18
Applications générales : Médicaments généraux (polaires, basiques et acides) dans les échantillons de sérum, d'urine et d'eau, contrôle des substances thérapeutiques, par ex. antidépresseurs et antipsychotiques, pesticides acides, pilaires dans les échantillons d'eau.
On peut utiliser ces colonnes SPE en mode phase inversée.