Imprimer
Sample containers, with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
409752 409756 409756.B
DELT409752EA 324 EUR
DELT409752 DELT409756 DELT409756.B
Sample containers, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
  • Graduated in 100 ml increments
  • Frosted panel on side for easy writing
  • Good chemical and temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904