Imprimer
Cassettes de traitement de biopsie, Histosette® II
Fournisseur: DELTALAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
445141 445147 445140 445143
631-9655EA 505 EUR
631-9655 631-9656 631-9657 631-9659
Cassettes de traitement de biopsie, Histosette® II
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère acétal. Ouvertures carrées de 1 mm pour maximiser les échanges de fluides et garantir un drainage approprié.
  • Avec zone d'écriture inclinée à 45°
  • Adaptées aux étiqueteuses automatiques
  • Aucune nécessité de briser le couvercle, puis de le mettre en place, car il est livré pré-monté
  • Peut être facilement ouvert et fermé avec une seule main