Imprimer
Sample container, with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
409502 409552 409502G 409526G 409526
216-4044EA 260 EUR
216-4044 216-4049 DELT409502G DELT409526G DELT409526
Sample container, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
  • Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904