Imprimer
Cutter de sécurité, SECUPRO MARTEGO
Fournisseur: Martor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
223-0099EA 72.3 EUR
223-0099
Cutter de sécurité, SECUPRO MARTEGO
Couteaux
En acier, poignée en aluminium.
  • Pour les droitiers comme pour les gauchers
  • Lame à ressort à rétraction automatique, même si l'utilisateur presse le levier
  • Verrou de sécurité empêchant la lame de sortir accidentellement
  • Changement de lame simple, aucun outil nécessaire
  • Lame à deux tranchants et quatre points, pour une plus grande économie
Ce cutter de sécurité avec système de rétraction automatique de la lame est conçu pour tous les types de découpes normales, notamment les découpes de boîtes. Le levier de pression ergonomique - composé d'aluminium et d'un composant en plastique souple - permet une manipulation confortable et antidérapante.
Certifications: Homologation TÜV