Imprimer
Cutter de sécurité, SECUMAX EASYSAFE
Fournisseur: Martor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
233-0193EA 29.3 EUR
233-0193
Cutter de sécurité, SECUMAX EASYSAFE
Couteaux
Lame en acier, poignée en plastique renforcé de fibre de verre.
  • Le dispositif intégré coupe le ruban d'emballage sans que la lame ne soit exposée
  • Changement de lame simple: aucun outil nécessaire
  • Le cutter peut être verrouillé à l'aide d'une clé spéciale (à commander séparément), ce qui réduit les risques pour l'hygiène résultant des changements non autorisés de lame
  • La lame dispose de quatre bords tranchants et peut donc être tournée quatre fois avant de devoir être remplacée
  • Poignée ergonomique, convenant aux gauchers et aux droitiers
Ce cutter pour feuilles de papier et plastique est équipé d'une lame dissimulée et d'une tête de coupe conçue pour faciliter le début de la coupe tout en maintenant la lame en contact avec le matériau, même sur une seule couche de film ou de papier. Le point de perçage permet d'insérer le cutter dans tous les types de sacs en papier et en plastique.
Certifications: Homologation TÜV + GS