Imprimer
Congélateurs coffres à usage biomédical, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDF-137 MDF-237
471-0617EA 0 EUR
471-0617 471-0619
Congélateurs coffres à usage biomédical, PHCbi
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs biomédicaux offrent une fiabilité et des performances exceptionnelles pour les applications de stockage et de recherche. Dans le domaine médical, ils permettent un stockage efficace des approvisionnements sanguins et des vaccins, ainsi que des échantillons destinés à un but diagnostique. Dans le domaine industriel, ils sont idéaux pour les essais de vieillissement et les tests thermiques sur les composants électroniques, les dispositifs de précision et les résines composites.
  • Alarmes visuelle et sonore en cas de températures élevées et basses et de panne d'alimentation
  • Contrôle par microprocesseur avec affichage numérique de la température
  • Sauvegarde des paramètres dans une mémoire non volatile
  • Porte verrouillable
  • Auto-diagnostic
Quatre roulettes et deux pieds réglables.
Plage de température: −20 à −35 °C (modèle MDF-U443 : jusqu'à −40 °C)