Imprimer
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Bacou Original Cerata
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6246102/43 6246102/39 6246102/40 6246102/42 6246102/44 6246102/45 6246102/46 6246102/47 6246102/48 6246102/49 6246102/41
DALL6246102/43EA 86.76 EUR
DALL6246102/43 DALL6246102/39 DALL6246102/40 DALL6246102/42 DALL6246102/44 DALL6246102/45 DALL6246102/46 DALL6246102/47 DALL6246102/48 DALL6246102/49 DALL6246102/41
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Bacou Original Cerata
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité, partie supérieure en cuir pleine fleur huilé et étanche, avec panneaux textiles, doublure 3D et semelle extérieure en polyuréthane double densité injecté.
  • Protection renforcée à l'avant et à l'arrière
  • Bride et languette rembourrées
  • Doublure antibactérienne, respirante, à séchage rapide, avec structure 3D
  • Semelle intérieure en mousse de polyuréthane double densité, amovible, antibactérienne avec talonnettes confortables
  • Les soufflets latéraux étanches empêchent les liquides et la poussière de pénétrer dans les chaussures
  • Embout de protection 200 J SPACIUM™ extralarge, non magnétique en polymère injecté
  • Semelle intercalaire antiperforation en acier inoxydable
Pour divers environnements: sol gelé et températures très élevées.
Couleur: Noir/Vert
Certifications: EN ISO 20345:2011; S3, SRC, CI, HO