Imprimer
Gants en latex, Unigloves® Select Plus
Fournisseur: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2302 2303 2304 2301 2305
UNIG2302EA 47.9 EUR
UNIG2302 UNIG2303 UNIG2304 UNIG2301 UNIG2305
Gants en latex, Unigloves® Select Plus
Gants
Ces gants en latex sont idéaux pour une utilisation en tant que gants d'examen. Ils peuvent également être utilisés dans les laboratoires, pour les applications de nettoyage et la manipulation de denrées alimentaires.
  • Non stériles, non poudrés
  • Ambidextres
  • Paume micro-rugueuse pour une meilleure préhension
  • Manchettes renforcées pour un enfilage aisé
Colour: White
Length: 240 mm
Thickness: 0,15 - 0,22 mm (finger), 0,13 - 0,18 mm (palm)
EN 374, EN 455, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type C, EN 374, Cat. III ; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire