Imprimer
Générateurs d'hydrogène, série Precision Hydrogen, Peak Scientific
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
63-0450 63-0300 63-0200 63-0100
564-0172EA 11210 EUR
564-0172 564-0171 564-0170 564-0169
Générateurs d'hydrogène, série Precision Hydrogen, Peak Scientific
Générateurs de gaz Générateurs d'hydrogène
Les générateurs d'hydrogène de la série Precision Hydrogen sont adaptés aux gaz porteur et gaz à flamme à limites de détection standard. Pureté de l'hydrogène: 99,9995%.
  • Technologie PEM éprouvée afin de générer de l'hydrogène en toute sécurité et fiabilité
  • Sécheurs par adsorption afin de garantir un haut niveau de pureté
  • Pompe à chargement automatique en standard
  • Entretien limité au remplacement de la cartouche du désioniseur et du gel de silice
  • Détection de fuite interne avec fonctions d'arrêt automatique
Pression de refoulement : 0 à 6,9 bar