Imprimer
Dialyseurs, D-Tube™ et D-tube96™
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71505-3 71507-3 71504-3 71506-3 71510-3 71508-3 71509-3 71712-3 71713-3 71739-3 71739-4 71740-3 71740-4 71742-3 71742-4 71743-3 71743-4 71746-3 71746-4 71745-3 71745-4
71505-3EA 110 EUR
71505-3 71507-3 71504-3 71506-3 71510-3 71508-3 71509-3 71712-3 71713-3 71739-3 71739-4 71740-3 71740-4 71742-3 71742-4 71743-3 71743-4 71746-3 71746-4 71745-3 71745-4
Dialyseurs, D-Tube™ et D-tube96™
Tubes Tubes de dialyse
Les dialyseurs D-tube96™ permettent une dialyse simultanée pratique et à haut rendement de 96 échantillons. Le dispositif offre les avantages du dialyseur Mini D-Tube™ dans un format de 96 tubes. Les dialyseurs D-Tube sont des tubes faciles à manipuler comportant une double membrane fournissant une grande surface pour des dialyses rapides et efficaces. La membrane est ultra-propre, traitée à l'EDTA, en cellulose régénérée exempte de soufre et de métaux lourds.
  • Surface à double membrane pour une dialyse efficace
  • Faciles à utiliser avec distribution robotisée ou de pipettes monocanal ou multicanaux