Imprimer
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H369042004 H369022002 H369062008
231-0453EA 617 EUR
231-0453 BELAH369022002 BELAH369062008
Sampling scoops, Sterileware®, SP Bel-Art
Pelles
En PS, rouge. Ces pelles sont parfaites pour le prélèvement d'échantillons dans des conteneurs à col large.
  • Polystyrène résistant, qualité FDA
  • La couleur rouge fournit un fond contrastant avec la couleur vive des échantillons
  • Une longue poignée permet de garder la main éloignée de l'échantillon
  • Stérilisée par irradiation aux rayons gamma, lot marqué pour une traçabilité précise
La couleur rouge vif réduit le risque que des résidus de l'échantillon restent dans la pelle ou que la pelle soit involontairement oubliée dans un échantillon. La couleur peut également servir de code pour éviter la contamination croisée.