Imprimer
VWR® DO-220/DO-220 M, Appareils de mesure de l'oxygène dissous, avec capteur optique
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
664-0168EA 539 EUR
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, Appareils de mesure de l'oxygène dissous, avec capteur optique
Compteurs électrochimiques Oxymètres
Ces appareils portatifs compacts mesurent l'oxygène dissous et la température en utilisant un capteur optique intelligent. Les valeurs sont transmises depuis le capteur et vers celui-ci dans un format RS485 numérique modifié. Idéal pour les mesures sur le terrain.
  • Boîtier étanche IP 67, écran LCD segmenté affichant les valeurs d'oxygène dissous et de température simultanément
  • Possibilité de consultation de 50 ou 250 jeux de données en mémoire
  • Coefficients de capuchon de sonde à saisir manuellement dans l'instrument par l'utilisateur final ; remplacement du capuchon de sonde tous les 12 à 16 mois
  • Durée d'autonomie de la batterie de 100 heures ; indicateur de batterie faible ; fonction d'arrêt automatique (après 30 minutes d'inactivité)
  • Reconnaissance du décalage des électrodes ; verrouillage automatique et maintien des résultats sur l'affichage
Fonctions supplémentaires du DO 220 M :
- Capacité de mémoire étendue (250 jeux de données)
- Port USB étanche pour transférer les données vers un PC (aucun logiciel requis)
- Horloge en temps réel pour les données sauvegardées
- Rappel d'étalonnage (réglable entre 0 et 60 jours)
Garantie : 3 ans pour les instruments et 6 mois pour les électrodes/sondes/câbles.
Informations de livraison: Conditionnement dans une mallette de transport avec capteur optique d'oxygène dissous, avec câble de 1 m ou 4 m.