Imprimer
Double bosshead
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VL04810 VL04810S
JUCHVL04810EA 16.9 EUR
JUCHVL04810 JUCHVL04810S
Double bosshead
Pinces Noix de serrage
Double bosshead made from epoxy coated malleable iron.
Certifications: DIN 12895