Imprimer
Lotion soaps, Nature
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1786 1795
PLUM1786EA 50.4 EUR
PLUM1786 PLUM1795
Lotion soaps, Nature
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Natural mild, gentle cream soap for normal and frequent hand washing, where special consideration is given to the skin and the environment.
  • With the Swan label
  • Without colourants or perfume
  • For dispenser systems: CombiPlum Electronic (1 L) and MP2000 (1,4 L)
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904