Imprimer
Laboratory jacks
Fournisseur: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VL02280 VL02290 VL02291/3 VL02292 VL02293
JUCHVL02280EA 94 EUR
JUCHVL02280 JUCHVL02290 JUCHVL02291/3 JUCHVL02292 JUCHVL02293
Laboratory jacks
Crics de laboratoire
Alliage d'aluminium, avec revêtement en résine époxy. Ces étapes de levage à commande manuelle assurent une stabilité élevée.
  • Le revêtement en résine époxy spéciale s'assure que les surfaces sont extrêmement résistantes aux attaques chimiques et à d'autres facteurs environnementaux
  • Les contrôles de qualité stricts exigés par la norme DIN EN ISO 9001:2000 garantissent une qualité de produit constante
  • Fabriqué en Allemagne