Imprimer
Chaussures de travail, style mocassin, HACCP Air Cushion, 2370, Abeba
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Air Cushion
114-0534EA 72.39 EUR
114-0534 114-0523 114-0533 114-0522 114-0532 114-0531 114-0530 114-0529 114-0528 114-0527 114-0526 114-0525 114-0524
Chaussures de travail, style mocassin, HACCP Air Cushion, 2370, Abeba
Chaussures et bottes
Ces chaussures de travail antistatiques avec partie supérieure en microfibre et semelle remplaçable en PU résistent aux combustibles.
  • Semelle en PU à coussin d'air antidérapante
  • Voûte plantaire intégrée
  • Traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Décontaminables: Lavage en machine à 60 °C
Utilisation en cuisines.
Couleur: Blanc.
Certifications: HACCP; EN 20347:2012; O1, SRA.