Imprimer
Plaques PCR, 96 puits, sans jupe, Eppendorf twin.tec®
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0030128.575 0030128.613 0030128.605 0030128.591 0030128.583 0030128.869 0030129.326 0030129.334 0030133.366 0030133.374 0030133.390 0030133.404 0030129.610
732-0106EA 151 EUR
732-0106 391-2053 391-2052 391-2051 391-2050 737-0165 737-0181 737-0182 713-0020 731-0474 713-0022 713-0023 EPPE0030129.610
Plaques PCR, 96 puits, sans jupe, Eppendorf twin.tec®
Microplaques Plaques PCR
Microplaques PCR avec puits en PP et plateau à jupe en PC. La rigidité de ces microplaques les rend idéales pour les applications robotisées. Les puits possèdent une surface inerte et non mouillante empêchant l'ADN, l'ARN et les enzymes de se lier. Les parois ultra-minces assurent un transfert thermique optimal vers les échantillons. Toutes les plaques sont autoclavables et certifiées exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain.
  • Conception monobloc : combinaison d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène pour des performances optimales
  • Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide et résistant au couple
  • Tolérance améliorée entre puits
  • Coin découpé et référencement de grille alphanumérique
  • Bords de puits surélevés pour une étanchéité efficace, réduisant également le risque de contamination croisée
  • Testé par lots et certifié sans ADN, DNase, RNase et inhibiteurs de PCR (PCR clean)
La plaque PCR twin.tec® d'Eppendorf associe des puits en polypropylène à parois extrêmement fines pour un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon, à des cadres robustes en polycarbonate pour une rigidité élevée. Grâce aux bords surélevés des puits, les plaques twin.tec permettent une étanchéité très efficace pour réduire le risque de contamination croisée.
Twin.tec plates are available in many different formats to suit different workflows and applications, for example: skirted, semi-skirted, and unskirted, divisible plates to avoid waste in small assays, individually wrapped forensic DNA grade plates, microbiology plates, and barcoded plates.
Toutes les plaques PCR twin.tec d'Eppendorf sont « PCR clean », ayant été testées par lots et certifiées par un laboratoire indépendant comme étant exemptes d'une gamme de contaminants PCR courants, notamment l'ADN, la DNAse, la RNAse et les inhibiteurs de PCR. Avec les plaques PCR twin.tec, vous aurez une confiance maximale dans vos résultats.
Autoclavable : 121°C, 20 min
Stabilité à la centrifugation : 2250×g