Imprimer
Balais plats, QuickTask™
Fournisseur: CONTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2645 2642 2643 2725E 2740 TASK0400 2686 TASK0300 TASK0200 TASK0250 2746 TASK0500 TASK0550 2699P 2906
129-0205EA 572 EUR
129-0205 129-0202 129-0203 141-0960 141-0961 141-0978 129-0573 141-0977 141-0975 141-0976 141-1367 141-0979 141-0980 CONT2699P CONT2906
Balais plats, QuickTask™
Serpillières
Système de balai QuickTask™.
La gamme de produits QuickTask™ se compose d'une variété de têtes de balai plates en polyester tricoté, en polyester/cellulose, en microfibre/mousse et en microfibre qui s'adaptent facilement sur un support pour têtes de balai articulées et sur un manche interchangeable QuickConnect. Les supports pour têtes de balai QuickTask™ existent en acier inoxydable ou en polypropylène durable autoclavable.
  • Toutes les housses de têtes de balai sont compatibles avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants
  • Pour le nettoyage des sols y compris les sols et grilles perforées des salles blanches
  • TASK0300 pour un nettoyage efficace des revêtements en polymère
Têtes de balai QuickTask™ :
Têtes de balai en polyester tricoté TASK0200 etTASK0250: Garnitures économiques à usage unique sont les plus légères de la gamme QuickTask™. Fabriquées en polyester tricoté multicouche, elles sont optimisées pour une utilisation sur des surfaces lisses. Elles permettent d'appliquer uniformément les solutions de nettoyage tout en éliminant les contaminants. Fournies lavées en salle propre pour un usage dans les environnements les plus critiques. Conçues pour un usage unique.
Tête de balai en microfibre bouclée TASK0300: la plus absorbante de la gamme QuickTask™, la composition en microfibre à petites boucles de TASK0300™ est performante lorsqu'il s'agit d'éliminer les liquides, souillures, résidus et autres contaminants sur la plupart des surfaces. Composition en microfibre pour absorber et sécher les surfaces humides avec la plus grande efficacité. Lavable en machine et autoclavable. Particulièrement efficace sur les revêtements en polymère.
Têtes de balai en polyester tricoté bouclé TASK0400: Ce sont les têtes de balai les plus propres et les plus durables de leur gamme. La longueur moyenne des boucles permet à la tête d'épouser la quasi-totalité des formes, ce qui les rend particulièrement adaptées pour nettoyer les moulures et joints de mur/de sol. Lavées et conditionnées en salle propre ISO de classe 4, elles présentent un très faible taux de particules. Leur composition en microfibre de polyester tissé en tube offre une excellente absorption et un séchage optimal des surfaces humides. Leur conception en boucles moyennes permet un contact aisé avec surfaces irrégulières. Résistantes aux lavages répétés et autoclavages répétés.
Têtes de balai TASK0500 et TASK0550 en mélange polyester/cellulose : La plus légères de la gamme QuickTask™, les modèles TASK0500 et TASK0550 consistent en une garniture en polyester et cellulose placée au-dessus d'un rembourrage central en polyester. Idéales pour un usage unique d'un excellent rapport qualité-prix. Hautement absorbantes, elles permettent d'éliminer efficacement les souillures ou résidus légers ainsi que les biofilms.
Têtes de balai TASK0600 et TASK0650 en mélange polyester/cellulose : La face unique composée de microfibre et mousse assure un excellent contact avec le sol et une absorption maximale pour un nettoyage de surface impeccable. Les microfibres nervurées permettent d'appliquer les solutions, de nettoyer et de sécher avec la plus grande efficacité. La tête de balai TASK0650 est entièrement stérile. Durables et économiques, elles sont idéales pour les environnements critiques.
Supports de têtes de balai QuickTask™ et manches QuickConnect™ :
Manches en acier inoxydable et en polypropylène autoclavable pour balais QuickTask™. Supports articulés durables et légers en acier inoxydable ou en copolymère polypropylène bleu. S'insèrent dans les housses de têtes de balai QuickTask™. Compatibles avec les solutions désinfectantes et les solvants courants. Tête 2749 compatible avec tous les manches Contec QuickConnect™. Tous les matériels QuickTask™ sont entièrement autoclavables.
Looped polyester knit mop heads TASK0400: The cleanest and most durable mop head in the range, the medium length loops will conform to almost any shape, making it especially suitable for coving bases and wall/floor joints. Laundered and packed in an ISO Class 4 Cleanroom for a very low level of particulates. Knitted tube microfiber polyester construction provides exceptional sorbency and drying of wet surfaces. Medium-loop design allows easy contact with irregular surfaces. Can be repeatedly laundered and autoclaved.