Imprimer
Étiquette Tough-Spots®, rouleaux
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
T-SPOTS T-SPOTS-L T-SPOTS-R T-SPOTS-G T-SPOTS-Y T-SPOTS-B T-SPOTS-50 T-SPOTS-50R T-SPOTS-50G T-SPOTS-50Y T-SPOTS-50B T-SPOTS-O T-SPOTS-P T-SPOTS-50O T-SPOTS-44 T-SPOTS-S SPRL-2100 SPRL-1100 SPRL-2000 T-SPOTS-C
817-2141EA 105 EUR
817-2141 817-0389 817-0392 817-0388 817-0394 817-0386 817-2136 817-2139 817-2138 817-2140 817-2137 817-0390 817-0391 817-0108 817-0385 817-0393 817-0384 817-0382 817-0383 817-0387
Étiquette Tough-Spots®, rouleaux
Étiquettes
Ces rouleaux d'étiquettes Tough-Spots® en PVC sont disponibles dans une variété de tailles, de couleurs et de formats.
  • Résistance thermique comprise entre -196 et +80 °C
  • Acceptent l'écriture de la plupart des marqueurs de laboratoire
La boîte distributrice facilite l'étiquetage des tubes individuels utilisés dans les petites manipulations.