Imprimer
Bains à ultrasons numériques, Bransonic®
Fournisseur: BRANSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CPX-952-838R CPX-952-539R CPX-952-538R CPX-952-339R CPX-952-239R CPX-952-238R CPX-952-139R CPX-952-138R CPX-952-338R CPX-952-839R
142-0141EA 3900 EUR
142-0141 142-0138 142-0117 142-0135 142-0132 142-0115 142-0129 142-0114 142-0116 142-0142
Bains à ultrasons numériques, Bransonic®
Bains à ultrasons
Les bains à ultrasons CPX sont équipés de commandes numériques avec suivi de l'alimentation pour ajuster l'appareil en fonction de la charge (légère/lourde), contrôler de la puissance (faible/forte), dégazer et mettre en veille.
  • Corps en plastique, résistant aux produits chimiques
  • La fréquence de balayage élimine les courbes immobiles et crée une cavitation cohérente dans tout le réservoir
  • Capteurs industriels robustes 40 kHz
  • Minuteur numérique 99 minutes avec fonctionnement à ultrasons en continu
  • Commandes situées au-dessus et derrière le réservoir de nettoyage dans un panneau de tour de contrôle accessible et surélevées par rapport au réservoir pour éviter de les endommager avec des solutions de nettoyage
  • Lors du nettoyage des pièces délicates, ces unités permettent à l'utilisateur de réduire l'amplitude de l'énergie acoustique dans le bain: Puissance à 100% pour les applications normales et à 70% pour les applications sensibles
CPXH est le système le plus polyvalent disponible équipé de fonctions programmables, d'un fonctionnement numérique avec des fonctions de suivi de l'alimentation pour ajuster l'appareil en fonction de la charge (légère/lourde), contrôler la puissance (faible/forte) et dégazer.
* Mêmes caractéristiques que les modèles CPX
* Entièrement programmable: Une fois la procédure enregistrée dans le contrôleur, l'utilisateur final n'a qu'à lancer le programme et laisser fonctionner l'unité
Peut être chauffé à 69 °C/156,2 °F et paramétré en degrés Fahrenheit ou Celsius
* Derniers paramètres enregistrés rappelés lorsque l'appareil est remis sous tension
* Alarme de sécurité haute température pour protéger l'unité de la surchauffe
* Calibrage de température accessible à l'utilisateur depuis le panneau frontal