Imprimer
Cuillères, double tête
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HWN111-15 HWN112-18 HWN113-21
HAMMHWN111-15EA 91.2 EUR
HAMMHWN111-15 HAMMHWN112-18 231-1219
Cuillères, double tête
Cuillères
Double-ended spoons made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).