Imprimer
Lingettes pour salle blanche, MiraWIPE®
Fournisseur: FOAMTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HT5790S HT5790B HT5790 HT5790S-10ST HT5790S-25 HT5790SM
FOAMHT5790SEA 3840 EUR
FOAMHT5790S FOAMHT5790B FOAMHT5790 FOAMHT5790S-10ST FOAMHT5790S-25 FOAMHT5790SM
Lingettes pour salle blanche, MiraWIPE®
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes en microfibres sont fabriquées à partir de fils continus Microdenier (textile polyester/nylon super doux) pour une meilleure capacité d'absorption et de récupération de la contamination par rapport aux lingettes en polyester traditionnels.
  • Larges bords coupés au laser et soudés
  • Le matériau tissé résistant à l'abrasion réduit le nombre de particules sur la surface des lingettes.
  • La structure non symétrique en microfibres permet de retirer les résidus sporicides et de nettoyer les bio-films microbiologiques. Idéales pour la désinfection.
En savoir plus