Imprimer
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 101 EUR
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Les blocs de réaction permettent d'effectuer des synthèses dans des flacons à fond rond à des températures pouvant atteindre jusqu'à 180 ˚C, évitant ainsi le recours à des bains d'huile. Le système assure un transfert thermique optimal depuis la plaque chauffante, directement dans le milieu. Il garantit également un mélange uniforme grâce à l'absence d'interférences avec le champ magnétique des blocs en aluminium. Les blocs de réaction sont proposés dans des volumes allant de 100 à 5000 ml. Des inserts accueillant des flacons à fond rond de 10 à 3000 ml sont également disponibles. Grâce à sa gamme étendue d'inserts interchangeables, ce système peut être utilisé pour un large éventail d'applications avec les agitateurs magnétiques à plaque chauffante des gammes RCT, RET ou RH.
  • Synthèses propres et sécurisées dans des flacons à fond rond, à des températures pouvant atteindre jusqu'à 180 ˚C.
  • Mélange uniforme
  • La conduction thermique s'effectue directement dans les blocs de réaction et est très précise
  • Le revêtement en PTFE empêche les brûlures et garantit une utilisation sécurisée du système