Imprimer
Concasseurs à mâchoires, BB 50
Fournisseur: Retsch GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20.062.0001 20.062.0005 20.062.0004 20.062.0003 20.062.0002
412-0215EA 19560 EUR
412-0215 412-0219 412-0218 412-0217 412-0216
Concasseurs à mâchoires, BB 50
Broyeurs
Le BB 50 est un concasseur à mâchoires robuste et puissant spécialement conçu pour la préparation rapide mais en douceur, sur la paillasse, d'échantillons à base de matériaux durs, cassants et durs ductiles par lots. Étanche à la poussière, cet instrument de laboratoire convient aux applications qui impliquent des matériaux de construction, de minéralogie, de métallurgie, de la céramique, ainsi qu'une analyse environnementale. Un clavier pratique avec affichage numérique et une fonction mémoire pour le réglage de largeur de la fente facilitent les opérations reproductibles.
  • Finesse finale jusqu'à 0,5 mm *
  • Les mâchoires et les plaques d'usure sont disponibles dans cinq matériaux différents, y compris pour le broyage sans contamination par des métaux lourds
  • Compensation usure avec réglage du point zéro
  • La trémie repliable et le bras de broyage peuvent être retirés sans l'aide d'outils pour un nettoyage facile
  • Le réglage de la vitesse permet l'adaptation aux caractéristiques de l'échantillon
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
Informations de commande: Fourni avec des mâchoires et des plaques d'usure, comme indiqué dans la description de l'article.
Attention: * En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument