Imprimer
Coupes avec buse fixe, modèle Ford
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VF2032 VF2030 VF2031 VF2033
SIMEVF2032EA 277 EUR
SIMEVF2032 SIMEVF2030 SIMEVF2031 SIMEVF2033
Coupes avec buse fixe, modèle Ford
Viscosimètres Coupes à écoulement
Coupes en titane-aluminium anodisé pour la mesure de la viscosité relative.
  • Chaque coupe est un numéro de série unique gravé
  • Conception de coupe et orifice facilitant le processus de nettoyage
  • Puits profonds entourant le haut de la coupe pour récupérer tout excédent
Certifications: ASTM D1200
Informations de livraison: Livré avec un boîtier en plastique et matériau de protection interne souple.