Imprimer
Test sets
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DRAE8103380EA 243 EUR
DRAE8103380 151-0179 DRAE8103170 151-0176 151-0177 151-0116 DRAE8103410
Test sets
Tubes de détection de gaz
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.