Imprimer
Tabliers de protection pour chimiothérapie, BioClean-C ™
Fournisseur: Nitritex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BCAS-L BCAS-M BCAS-S S-BCAS-L S-BCAS-M S-BCAS-S BCAS-XL
113-8146EA 357 EUR
113-8146 113-8147 113-8148 113-8162 113-8163 113-8164 NITRBCAS-XL
Tabliers de protection pour chimiothérapie, BioClean-C ™
Vêtements à usage unique
These disposable aprons are made of CleanTough™ fabric, a spunbonded non woven PP fabric laminated with a PE film. The elasticated cuffs are made of 100% polyester.
  • Processed to ensure ISO Class 4 compatibility
  • Lightweight, low linting and hard-wearing CleanTough™ fabric
  • Ultrasonically bonded seams with protective tape
  • Adjustable neck fastening
  • Tie tapes at the waist
Provide protection against fine sprays and particles as well as against a range of chemotherapy drugs.
Colour: Blue.
Certifications: EN ISO 13034:2005 + A1:2010 (Type PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU) 2016/425 Module D certifications.
Cdt: Une pièce par sachet intérieur scellé ; un sachet intérieur scellé par sachet extérieur scellé ; 40 sachets extérieurs scellés par emballage ; un emballage par carton (40 pièces).