Imprimer
Systèmes de nettoyage pour environnement contrôlé
Fournisseur: Vileda Professional
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VILE141928EA 213 EUR
VILE141928 141-0937 VILE143774 VILE143776
Systèmes de nettoyage pour environnement contrôlé
Serpillières
Spécialement conçus pour une utilisation dans les zones sensibles et environnements contrôlés, ces chariots de nettoyage pour salles propres sont fonctionnels, polyvalents et extrêmement ergonomiques.
  • Petits et compacts
  • Résistances chimique et thermique
  • Avec roulettes conductrices d'électricité, dont la bande de roulement est fabriquée dans un matériau résistant à l'hydrolyse
  • Entièrement autoclavables et stérilisables au rayonnement gamma
Certifications: ISO 5/BPF A+B/D FED209 classe 100