Imprimer
Bouchons en mousse de silicone
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
K-2360 K-2359 K-2358 K-2357 K-2356 K-2355 K-2352 K-2354 K-2351 K-2350 K-2353
217-9722EA 89.4 EUR
217-9722 217-9720 217-9718 217-9716 217-9714 217-9712 217-9706 217-9710 217-9704 217-9702 217-9708
Bouchons en mousse de silicone
Bouchons Bouchons en silicone
Bouchons coniques colorés en mousse de silicone.
  • Très légers
  • Odeur neutre
  • Physiologiquement inerte
  • Résistance thermique comprise entre –60 °C et 200 °C