Imprimer
ESD safety shoes, slip-on, HACCP, Static Control, 31392
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
31392/36 31392/37 31392/38 31392/39 31392/40 31392/41 31392/42 31392/43 31392/44 31392/45 31392/46 31392/47
114-5215EA 139 EUR
114-5215 114-5216 114-5217 114-5218 114-5219 114-5220 114-5221 114-5222 114-5223 114-5224 114-5225 114-5226
ESD safety shoes, slip-on, HACCP, Static Control, 31392
Chaussures et bottes
Ces chaussures anti-ESD sans métal en microfibres, matériau réfléchissant, semelle de marche en nitrile résistant aux acides, aux bases (agents de nettoyage) et aux combustibles.
  • Semelle de marche en caoutchouc et nitrile, système ASC (anti-slip-contact)
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Embout composite
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Lavage à 30 °C
For use in kitchens and the food industry.
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRA