Sabots anti-décharge électrostatique avec partie supérieure en cuir lisse, lanière au niveau du talon réglable et non pliable, semelle de marche en caoutchouc avec motifs de croix/cercles résistant aux acides, aux bases (agents de nettoyage) et au combustible.
- Doublure en cuir
- Semelle intermédiaire en polyuréthane
- Semelle de marche antidérapante en caoutchouc spécial
- Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
- Zone du coup de pied réglable
Couleur: Blanc ou bleu
Certifications: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, WRU, SRC