PS, white, sterile. These sampling scoops are designed for retrieving samples from a larger source.
Flat bottom keeps scoops upright when placed on a flat surface making them excellent for use as weigh boats
Made from durable, FDA grade PS
Safe for food, drug and cosmetic contact
Individually packaged, sterilised by gamma irradiation
Lot stamped for accurate lot tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilisation
The curved handle design positions the hand further from the sample when compared to straight handle scoops. This reduces the possibility of sample contamination and exposure of hands or personal protective equipment (PPE) to unwanted substances.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.