Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Rubber, 5200/5250
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Rubber
114-4620EA 63.79 EUR
114-4620 114-1176 114-4622 114-2740 114-4621 114-2741 114-2742 114-4624 114-2743 114-4623 114-2744 114-4626 114-4625 114-1953 114-2745 114-4617 114-1954 114-4628 114-4627 114-2737 114-4619 114-2738 114-4618 114-2739
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Rubber, 5200/5250
Chaussures et bottes
Sabots anti-ESD avec partie supérieure en cuir lisse, lanière au niveau du talon réglable et pliable, semelle de marche en caoutchouc avec motifs de croix/cercles résistant aux acides, aux bases (agents de nettoyage) et aux combustibles.
  • Semelle de marche antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized®, atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
Couleur: Blanc ou bleu
Certifications: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, WRU, SRC.