Imprimer
Micro-pipettes, à usage unique, Wiretrol® II
Fournisseur: DRUMMOND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5-000-2005 5-000-2010 5-000-2020 5-000-2050 5-000-2100 5-000-2200
DRUM5-000-2005EA 147 EUR
DRUM5-000-2005 DRUM5-000-2010 DRUM5-000-2020 DRUM5-000-2050 DRUM5-000-2100 DRUM5-000-2200
Micro-pipettes, à usage unique, Wiretrol® II
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Le Wiretrol® II offre la précision et la commodité du Wiretrol I, mais avec des graduations doubles et un piston plus court pour une livraison sans contact.
  • Micropipette à déplacement positif économique avec contrôle du bout des doigts
  • Double graduations pour une livraison sans contact
  • Idéale pour un large éventail d'applications, notamment les liquides à haute et faible viscosité, et les produits corrosifs