Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), Velcro®, X-Light, 7131030/7131035
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7131030/35 7131030/36 7131030/37 7131030/38 7131030/39 7131030/40 7131030/41 7131030/42 7131030/43 7131030/44 7131030/45 7131030/46 7131030/47 7131030/48 7131035/35 7131035/36 7131035/37 7131035/38 7131035/39 7131035/40 7131035/41 7131035/42 7131035/43 7131035/44 7131035/45 7131035/46 7131035/47 7131035/48
ABEB7131030/35EA 93.4 EUR
ABEB7131030/35 ABEB7131030/36 ABEB7131030/37 ABEB7131030/38 ABEB7131030/39 ABEB7131030/40 ABEB7131030/41 ABEB7131030/42 ABEB7131030/43 ABEB7131030/44 ABEB7131030/45 ABEB7131030/46 ABEB7131030/47 ABEB7131030/48 ABEB7131035/35 ABEB7131035/36 ABEB7131035/37 ABEB7131035/38 ABEB7131035/39 ABEB7131035/40 ABEB7131035/41 ABEB7131035/42 ABEB7131035/43 ABEB7131035/44 ABEB7131035/45 ABEB7131035/46 ABEB7131035/47 ABEB7131035/48
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), Velcro®, X-Light, 7131030/7131035
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité anti-décharge électrostatique avec partie supérieure en cuir lisse, lanière Velcro® au niveau du talon réglable et non pliable, doublure spéciale et semelle en polyuréthane résistant au combustible.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec doublure Silver Point
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort ; semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle légère en polyuréthane antidérapante et système absorbant les chocs
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • Coup de pied avec bande élastique
Couleur: Blanc/Noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; SB, A, E, FO, SRC.