Imprimer
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H60442.MC H60442.36 H60442.22
H60442.MCEA 0 EUR
H60442.MC H60442.36 H60442.22
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) ≥98%
Peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle)
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1,56
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036227
Numéro CAS: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2,II