Imprimer
Hydrogénosuccinate de méthyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 87.6 EUR
H59722.14 H59722.22
Hydrogénosuccinate de méthyle 95%
Hydrogénosuccinate de méthyle
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 151 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002788
Numéro CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2